Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (puntas automáticas desechables para investigación), con longitud extendida
Código de producto. 11868423
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
30 μl
220 μl
300 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Estilo de punta:
Automatización
Automatización, Extended Length
Automatización, Wide Bore, Extended Length
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 1920
paquete de 20
paquete de 7680
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Estilo de punta Tamaño de la unidad
11868423 300 μl Estéril Sin filtro Automatización, Extended Length paquete de 1920
10029552 30 μl No estéril Con filtro Automatización, Extended Length paquete de 7680
15313032 25 μl Estéril Con filtro Automatización paquete de 10
10621354 220 μl Estéril Con filtro Automatización paquete de 1920
10243673 30 μl Estéril Con filtro Automatización paquete de 1920
11597459 300 μl Estéril Con filtro Automatización, Extended Length paquete de 1920
10445783 300 μl Estéril Con filtro Automatización, Extended Length paquete de 20
10304883 300 μl Estéril Con filtro Automatización, Wide Bore, Extended Length paquete de 1920
10314883 220 μl No estéril Sin filtro Automatización paquete de 1920
10325213 30 μl No estéril Sin filtro Automatización, Extended Length paquete de 7680
10168981 300 μl No estéril Sin filtro Automatización, Extended Length paquete de 1920
10405963 300 μl No estéril Sin filtro Automatización, Wide Bore, Extended Length paquete de 1920
10690024 30 μl Estéril Sin filtro Automatización, Extended Length paquete de 7680
10283623 30 μl Estéril Sin filtro Automatización, Extended Length paquete de 1920
10394873 300 μl Estéril Sin filtro Automatización, Wide Bore, Extended Length paquete de 1920
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11868423 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    390.00€ / paquete de 1920
    Ahorro 64.00€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Achieve ultimate performance in automated pipetting with Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Extended Length tips — superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
Pipeteo más eficaz con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, para uso con la pipeta Matrix SerialMate™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T.™ se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas.
Características:
  • El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
  • Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
  • El pequeño orificio de la punta interna permite una mejor formación de gotas pequeñas
  • Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
  • Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
  • Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación precisa de volúmenes bajos.
  • El conjunto entero se retira y reinstala rápida y fácilmente, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación.
Incluye:  20 cargadores por caja
Compatibles con: Sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Estilo de punta Automatización, Extended Length
Envase 20 x 96 puntas
Cantidad 1920 puntas
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Línea de productos D.A.R.T.STM, Matrix