Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada])
Descripción
Includes
20 cargadores por caja
A diferencia de los consejos de automatización convencionales, D.A.R.T. Las puntas se proporcionan en cargadores rígidos desechables que se sellan en los cabezales de pipeteo mediante una almohadilla de silicona. De este modo se forma un sello definitivo que minimiza las variaciones de altura entre puntas y elimina la interacción estática, lo que permite a su vez una dispensación uniforme en el fondo de los pocillos de microplacas.
- Compatible con Matrix Hydra DT y Matrix PlateMate 2x3 y PlateMate Sistemas Plus
- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- Diámetro interior del orificio de la punta pequeño que permite la dispensación de gotas muy pequeñas para ofrecer más exactitud y precisión.
- Las puntas se someten a inspecciones rigurosas para verificar su correcta formación y rectitud y garantizar la ausencia de defectos.
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación uniforme de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de punta | Automatización |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hidra DT |
| Línea de productos | DARDOS |