Learn More
D-64131
Código de producto. 15437179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15437179 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15437179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65995.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Nuevo inhibidor de la polimerización de tubulina
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-64131
CAS 74588-78-6
Color Amarillo
Fórmula molecular C16H13NO2
Número MDL MFCD04039791
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-methoxy-1h-indol-2-yl phenylmethanone, 5-methoxy-1h-indol-2-yl-phenylmethanone, 5-methoxy-1h-indol-2-yl phenyl methanone, 5-methoxy-1h-indol-2-yl-phenyl-methanone, 2-benzoyl-5-methoxy-1h-indole, tocris-1643, 5-methoxy-2-benzoylindole, 2-benzoyl-5-methoxyindole
Clave InChI ICMIJSRDISNKOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (5-metoxi-1H-indol-2-il)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 251.29
PubChem CID 3921152
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Forma física Sólido cristalino