Learn More
D-64131, MedChemExpress
Descripción
D-64131 is an orally active tubulin inhibitor, with an IC50 of 0.53 μM for tubulin polymerization. D-64131 has antimitotic activity. D-64131 can be used for cancer research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-64131 |
| CAS | 74588-78-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.96 mM) |
| SMILES | O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.28 |
| Mostrar más |