Learn More
D 517 Cloruro (impureza verapamila), TRC
Código de producto. 30359028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359028 100 mg 100 miligramos
30358705 10 mg 10 miligramos
30353170 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD100045100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794-55-4
Fórmula molecular C26 H36 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 477.04
Sinónimo (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-2-[2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]etil]-3-metilbutanenitrilo; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2442
Porcentaje de pureza >95%