Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-4-Hidroxifenilglicina, 98+ %
Código de producto. 10042500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042500 25 g Frasco de plástico 25 g
10731861 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042500 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 201320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22818-40-2
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD00004262
Clave InChI LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
Nombre IUPAC Ácido acético(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 240°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, I, 659
Condición de rotación específica −156° (20°C c=1,1 N HCl)
Rotación específica -156
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.