Learn More
D-4-hidroxifenilalanina-3,3-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Tyrosine-d2 |
| CAS | 1202064-22-9 |
| Fórmula molecular | C9 D2 H9 N O3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | D-Tyrosine-β,β-d2 (ACI), D-Tyrosine-3,3-d2, D-(β,β-2H2)Tyrosine, D-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), (2 R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-D-alanine-3,3-d2, β-(p-Hydroxyphenyl)-D-alanine-β,β-d2, D-Tyrosine-d2, D-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([C@@H](N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.086 g/mol |
| Mostrar más |