Learn More
Éster 4-bencílico del ácido D-4-(carboxiamino)-glutarámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-4-(Carboxyamino)-glutaramic Acid 4-Benzyl Ester |
| CAS | 19522-39-5 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, (R)-5-Amino-5-oxo-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-pentanoic Acid, NSC 92153 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O5/c14-12(18)10(6-7-11(16)17)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,18)(H,15,19)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-5-amino-5-oxo-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.106 |