Learn More
D-3263 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483047 50 mg 50 miligramos
16479537 5 mg 5 miligramos
16451599 1 mg 1 miligramo
16427066 100 mg 100 miligramos
16426998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16162A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
D-3263 hydrochloride is an enteric-coated, orally bioavailable (transient receptor potential melastatin member 8) TRPM8 agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-3263 hydrochloride
CAS 1008763-54-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32ClN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (341.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1N(CCN)C2=CC(OC)=CC=C2N1C([C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C3)=O
Peso molecular (g/mol) 409.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.95
Porcentaje de pureza 97.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death