Learn More
Ácido D-(-)-3-Ácido Fosfoglicero Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30240773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240773 200 mg 200 miligramos
30240582 25 mg 25 miligramos
30240787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP358203200MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80731-10-8
Fórmula molecular C3H5O7PNa2
Peso molecular (g/mol) 230.02
Sinónimo Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, sodium salt (1:2), (2R)-, Propanoic acid, 2-hydroxy-3-(phosphonooxy)-, disodium salt, (R)- (9CI), Disodium D-3-phosphoglycerate, 3-Phospho-D-glyceric acid disodium salt, D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, (2R)-2-Hydroxy-3-(phosphonooxy)propanoic acid disodium salt
Nombre IUPAC disodio; (2R)-2-hidroxi-3-[hidroxi(oxido)fosforilo]oxipropanoato
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-3-Phosphoglyceric Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9568
Porcentaje de pureza >95%