Learn More
Ácido D-(+)-3-feniláctico, TRC
Código de producto. 30412556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30412556 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30412556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3355505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-3-Phenyllactic acid
CAS 7326-19-4
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid','α-hydroxy-','(R)-, Lactic acid','3-phenyl-','(R)- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzenepropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (+)-3-Phenyllactic acid, (+)-β-Phenyllactic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (2R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropanoic acid, (R)-3-Phenyl-2-hydroxypropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid, (R)-Phenyllactic acid, (R)-α-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-β-Phenyllactic acid, 3-(R)-Phenyl lactic acid, D-(+)-3-Phenyllactic acid, D-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, D-3-Phenyllactic acid, D-Phenyllactic acid, D-β-Phenyllactic acid, β-Phenyl-D-lactic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
SMILES O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 166.174
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063