Learn More
D-(+)-2-Ácido fosfoglicero Hidrato de sodio (~90%), TRC
Código de producto. 30009445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009445 2.5 mg 2.50 miligramo
30006969 50 mg 50 miligramos
30005585 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3580002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70195-25-4
Fórmula molecular C3 H5 O7 P . 2 Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 248.04
Nombre IUPAC disodio; [(1R)-1-carboxi-2-hidroxietil] fosfato; hidratar
SMILES O.[Na+].[Na+].OC[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-2-Phosphoglyceric Acid Sodium Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O7P.2Na.H2O/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9674
Porcentaje de pureza >95%