Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-(-)-2fenilglicina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339505 25 g 25 g
11349505 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18735.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19883-41-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19883-41-1
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00137487
Clave InChI DTHMTBUWTGVEFG-VGVXOIKUNA-N
Sinónimo h-d-phg-ome.hcl, h-d-phg-ome hcl, r-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, r---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-amino phenyl acetate hydrochloride, d-alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, d---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12247453
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-2-fenilacetato; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Beilstein 3915654
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Rotación óptica −118° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 96%