Learn More
Clorhidrato de éster etílico D-(-)-2-fenilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381327 10 g 10 g
11391327 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01564.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17609-48-2 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride is used in pharmaceutical intermediates, in the combination of dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico de D-(-)-2-fenilglicina se utiliza en intermediarios del sector farmacéutico, en la combinación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guárdese lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17609-48-2
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.677
Número MDL MFCD00052005
Clave InChI FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N
Sinónimo r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride
PubChem CID 20833765
Nombre IUPAC Etil (2R)-2-amino-2-fenilacetato;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Beilstein 5775455
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Rotación óptica −94° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%