Learn More
D-(-)-2-Fenilglicina-d5, TRC
Código de producto. 30426058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426058 25 mg
30421928 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32712725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246817-98-0
Fórmula molecular C8 D5 H4 N O2
Peso molecular (g/mol) 156.193
Sinónimo (2R)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2R)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, D-Phenylglycine-d5, (αR)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, D-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5)
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Phenylglycine-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.095