Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-2-fenilglicina, 99 %
Código de producto. 11497597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497597 500 g 500 g
11477597 25 g 25 g
11487597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497597 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A15669.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
D-(-)-2-Phenylglycine is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors. Used to prepare semisynthetic antibiotics amoxicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-(-)-2-fenilglicina es un neurotransmisor inhibidor en la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA. Se utiliza para preparar antibióticos semisintéticos de amoxicilina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,3 g/100ml) y ácido acuoso.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875-74-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00008061
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Phenylglycine
Punto de fusión 277°C (decomposition)
Beilstein 2208676
Índice Merck 14,7291
Información de solubilidad Soluble in water (0.3g/100mL) and aqueous acid.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Rotación óptica −154° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 99%