Learn More
D-(-)-2-ciclohexilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400049 1 g 1 g
15410049 5 g 5 g
15420049 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14328-52-0 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14328-52-0
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD01311678
Clave InChI WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo d-cyclohexylglycine, d-alpha-cyclohexylglycine, r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, h-d-chg-oh, 2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexylacetic acid, d-2-cyclohexylglycine, d-cyclohexyl glycine, h-cyclohexyl-d-gly-oh
PubChem CID 736849
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-2-ciclohexilacético
SMILES C1CCC(CC1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Cyclohexylglycine
Beilstein 3196806
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido