Learn More
Ácido D-2-(aminometil)-5,5-dimetil-4-tiazolidinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30330122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330122 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634878100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
CAS 2518-70-9
Fórmula molecular C7H14N2O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2R-trans)-2-(Aminomethyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2)5(6(10)11)9-4(3-8)12-7/h4-5,9H,3,8H2,1-2H3,(H,10,11)/t4-,5+/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@H](CN)N[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,4S)-2-(aminometil)-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 190.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0776