Learn More
Ácido D(-)-2-aminobutírico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10359273 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152140050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-91-8
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00064414
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminobutanoico
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-2-Aminobutyric acid
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 408
Rotación específica -21.2
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino