Learn More
Ácido D-(-)-2-aminobutírico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358965 1 g 1 g
11368965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2623-91-8 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-91-8
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00064414
Clave InChI QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminobutanoico
SMILES CC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-2-Aminobutyric acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1720934
Rotación óptica −20.5° (c=4.8 in 6N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥98%