Learn More
Ácido D-2-aminoadípico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11915391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11915391 5 g 5 g
11905391 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441960050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 7620-28-2
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminohexanodioico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2-Aminoadipic acid
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Blanco
Análisis elemental 43.60 to 45.84% C, 8.47 to 8.91% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Rotación específica -20.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación