Learn More
Ácido D-2-aminoadípico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443667 250 mg 250 miligramos
11387089 1 g 1 g
11397089 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27345.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7620-28-2
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.157
Número MDL MFCD00063118
Clave InChI OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-2-aminoadipic acid, r-2-aminohexanedioic acid, 2r-2-aminohexanedioic acid, d-a-aminoadipic acid, d-, a-aminoadipic acid, r-2-aminoadipic acid, r-2-amino-hexanedioic acid, hexanedioic acid, 2-amino-,--and +, hexanedioic acid, 2-amino-, 2r, d-homoglutamic acid
PubChem CID 165627
ChEBI CHEBI:37025
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminohexanodioico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2-Aminoadipic acid
Punto de fusión 205°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1724347
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%