Learn More
Ácido D-2-amino-5-fosfonopentanoico, TRC
Código de producto. 30320141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320141 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30320141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62755510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
CAS 79055-68-8
Fórmula molecular C5 H12 N O5 P
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-5-fosfonopentanoico
Peso molecular (g/mol) 197.126
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.045