Learn More
D-[2-13C]Xilulosa (~0,4 M en agua), TRC
Código de producto. 30454336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30454336 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30454336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX75090450MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Xylulose-2-13C
CAS 131771-47-6
Fórmula molecular 13C C4 H10 O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo D-threo-2-Pentulose-2-13C (9CI), D-Xylulose-2-13C, D-[2-13C]Xylulose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i4+1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[13C](=O)CO
Nombre IUPAC (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahidroxi(2^{13}C)pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.123
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.056
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 M