Learn More
Cloruro de D(+)-10-canforsulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164590 25 g Frasco de vidrio 25 g
10143790 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636422 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10164590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204630250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 21286-54-4 | C10H15ClO3S | 250.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21286-54-4
Fórmula molecular C10H15ClO3S
Peso molecular (g/mol) 250.74
Número MDL MFCD00064156
Clave InChI BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Sinónimo d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
PubChem CID 88856
Nombre IUPAC Cloruro de [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 63.0°C to 68.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 316
Fieser 01,109; 15,68
Rotación específica + 33.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.74
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.