Learn More
D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10023390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10023390 250 mg Glass bottle 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10023390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301892500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Nombre de nota 97%
CAS 41220-48-8
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H11NO2·HCl
Número MDL MFCD00800581
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, d-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinole-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-terahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride;
Clave InChI FXHCFPUEIDRTMR-SBSPUUFOSA-N
SMILES C1C(NCC2=CC=CC=C21)C(=O)O.Cl
Nombre IUPAC (3R)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 213.66
PubChem CID 2733172
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder