Learn More
Ácido D-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| CAS | 103733-65-9 |
| Punto de fusión | 304°C to 306°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Número MDL | MFCD00144038 |
| Cantidad | 500 mg |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- (R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.