Learn More
D-[1-13C]Xilulosa (1 M en agua), TRC
Código de producto. 30453342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30453342 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30453342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7509055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-[1-13C]Xylulose
CAS 131771-46-5
Fórmula molecular C413CH10O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo D-[1-13C]threo-pent-2-ulose
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i2+1
SMILES O[13CH2]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahidroxi(1^{13}C)pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0562
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M