Learn More
D-[1-13C]xilosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Xylose 1-13C |
| CAS | 70849-21-7 |
| Fórmula molecular | 13C C4 H10 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Xylose-1-13C, D-[1-13C]Xylose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5+/m0/s1/i1+1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxi(1^{13}C)pentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 151.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0562 |