Learn More
CZC24832, MedChemExpress
Código de producto. 16469017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469017 5 mg 5 miligramos
16466428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15294
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CZC24832
CAS 1159824-67-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17FN6O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation