Learn More
CZC-8004, MedChemExpress
Código de producto. 16497127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497127 5 mg 5 miligramos
16484408 10 mg 10 miligramos
16443066 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111138
MedChemExpress CZC-8004 is a pan-kinase inhibitor and binds a range of tyrosine kinases, including ABL kinase.
CZC-8004 is a pan-kinase inhibitor and binds a range of tyrosine kinases, including ABL kinase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CZC-8004
Forma física Solid
CAS 916603-07-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16FN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CZC-00008004
Información de solubilidad DMSO : 77.5 mg/mL (250.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CN=C(NC2=CC=C(CN)C=C2)N=C1NC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 309.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.34
Porcentaje de pureza 99.61%