Learn More
CZ415, MedChemExpress
Código de producto. 16489506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489506 50 mg 50 miligramos
16480549 1 mg 1 miligramo
16445597 5 mg 5 miligramos
16444266 100 mg 100 miligramos
16422858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100222
MedChemExpress CZ415 is a potent and highly selective mTOR inhibitor with a pIC50 of 8.07. CZ415 inhibits mTORC1 and mTORC2 protein complex.
CZ415 is a potent and highly selective mTOR inhibitor with a pIC50 of 8.07. CZ415 inhibits mTORC1 and mTORC2 protein complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CZ415
CAS 1429639-50-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N5O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CS(C3(C)C)(=O)=O)C(N4[C@@H](C)COCC4)=N2
Peso molecular (g/mol) 459.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.56
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease