Learn More
Invitrogen™ Kit de reprogramación Sendai CytoTune™-iPS 2.0
Código de producto. 15303976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paq.
3/Paq.
Tamaño de la unidad:
3 sets
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15303976 3/Paq. 3 sets
15286620 1 paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15303976 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A16518
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de reprogramación de Sendai CytoTune™-iPS 2.0 supone una mejora con respecto al renombrado kit de reprogramación de Sendai CytoTune™-iPS.
The CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit improves upon the well-referenced CytoTune-iPS Sendai Reprogramming Kit. This system continues to be easy to use and works with many different somatic cell types, using Sendai particles to deliver Yamanaka factors, which have been shown to be critical for efficient generation of iPSCs. This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc, and Klf4.
  • Este sistema sigue siendo fácil de usar y funciona con numerosos tipos de células somáticas. Utiliza partículas de Sendai para ofrecer factores de Yamanaka, que han demostrado ser esenciales para la generación eficaz de células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Este kit incluye tres preparaciones de vectores: policistrónico Klf4–Oct3/4–Sox2, cMyc y KLF4.
  • Facilidad de uso: únicamente necesita una aplicación del virus para obtener una reprogramación correcta
  • Aumento de la eficacia: suele presentar una eficacia de reprogramación dos veces superior a la del kit original
  • Aclaración rápida: emplean un virus de Sendai no integrativo que permanece en el citoplasma, lo que reduce la probabilidad de integración en el genoma huésped. Gracias al virus Sendai CytoTune™-iPS 2.0, la cadena principal y los transgenes de Sendai aclaran el citoplasma más rápido que los originales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 3 x 3 tubos, almacenar (a -68°C a -85°C.)
Tipo de entrega Virus Sendai
Tipo de célula iPSC
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Reprogramación e ingeniería de células madre
Línea de productos CytoTune
Tipo de producto Kit de reprogramación Sendai
Cantidad 3/Paq.
Promotor Patentado
Condiciones de envío Dry Ice
Localización subcelular Citoplasma