Learn More
Econix™ Bio-bins™ Contenedor biológico para residuos citotóxicos/citostáticos no punzantes, con base de papel morado, solo para incineración
Tienda Econix Productos
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Certificaciones/conformidad | UN3291 |
| Tipo de tapón | Temporal y permanente |
| Diseñar | Pliegue plano para optimización del espacio |
| Color | Morado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 x 90 x 250 mm |
| Desechables | Un solo uso |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |