Learn More
Cytosporone B, MedChemExpress
Código de producto. 16453946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453946 25 mg 25 miligramos
16439268 10 mg 10 miligramos
16421688 5 mg 5 miligramos
16414937 50 mg 50 miligramos
16400396 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2148
MedChemExpress Cytosporone B (Csn-B; Dothiorelone G) is a naturally occurring nuclear orphan receptor Nur77/NR4A1 agonist with an EC50 of 0.278 nM.
Cytosporone B (Csn-B
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosporone B
CAS 321661-62-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo Csn-B Dothiorelone G
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.17 mM)
SMILES O=C(OCC)CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(CCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 322.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death