Learn More
Epredia™ Kit básico Cytospin™ 4 Cytofunnel™
Código de producto. 12097139 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de inicio EZ Cytofunnel
Kit de inicio de embudo recortado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12097139 Kit de inicio EZ Cytofunnel cada uno
12017159 Kit de inicio de embudo recortado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12097139 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A78710013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00€
    664.03€ / paquete de 1
    Ahorro 127.97€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit básico de accesorios para la citocentrífuga Epredia™ Cytospin™ 4. (La centrífuga se vende por separado, n.º de catálogo A78300003)
El kit básico Cytofunnel proporciona todo lo necesario para los nuevos usuarios de la Cytospin 4.
Disponible en las opciones Cytofunnel con pinzas estándar y EZ Cytofunnel:
  • Kit básico Cytofunnel con pinzas
    • Incluye: 50 Cytofunnels individuales blancos, 25 Cytofunnels dobles, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • Kit básico EZ Cytofunnel
    • Incluye: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Cytofunnels individuales blancos, 20 EZ Cytofunnels dobles y Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Citocentrífuga de citofosina™ 4
Línea de productos Líquido de recogida Shandon Cytospin
Frequency 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Kit de inicio EZ Cytofunnel