Learn More
Citosina, TRC
Código de producto. 30133857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133857 10 g 10 g
30137910 5 g 5 g
17968394 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99895010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4 H5 N3 O
Peso molecular (g/mol) 111.1
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (9CI), Cytosine (8CI), 6-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-1H-pyrimidin-2-one, 4-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, 4-Aminouracil, Cytosines, Cytosinimine, NSC 27787, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Cytosine, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-1H-pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0433
Porcentaje de pureza >95%