Learn More
Cytosine, MedChemExpress
Código de producto. 16431248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431248 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16431248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0626
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine
CAS 71-30-7
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H5N3O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (150.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=CC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 111.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism