Learn More
Clorhidrato de citosina-β-D-arabinofuranósido, Fisher BioReagents
Código de producto. 11483064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11483064 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
10012954 500 mg Vidrio ámbar 500 miligramos
10696195 5 g Vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483064 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2512100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El clorhidrato de citosina-β-D-arabinofuranósido inhibe la incorporación de timidina marcada en el ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-74-9
Fórmula molecular C9H14ClN3O5
Peso molecular (g/mol) 279.68
Número MDL MFCD00012839
Clave InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Sinónimo cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2-ona; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Punto de fusión 197°C
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.7
Forma física Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.