Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citosina, +98 %
Code produit 11497766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11497766 25 g 25 g
11487766 5 g 5 g
11407776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11497766 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14731.14
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La citosina es un nucleósido utilizado para la investigación proteómica. También se utiliza como sustrato enzimático o precursor de moléculas efectoras como azúcares de citosina.
Solubilidad
Transparente a muy ligeramente opaca, incolora a solución amarilla pálida en 50 mg/ml en 0,5 M HCL.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00006034
Clave InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cytosine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2637
Índice Merck 14,2795
Información de solubilidad Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
Nombre IUPAC 6-amino-1H-pirimidin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%