Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citosina, +98 %
Código de producto. 11487766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487766 5 g 5 g
11497766 25 g 25 g
11407776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487766 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14731.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.77€
    49.65€ / 5 g
    Ahorro 10.12€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La citosina es un nucleósido utilizado para la investigación proteómica. También se utiliza como sustrato enzimático o precursor de moléculas efectoras como azúcares de citosina.
Solubilidad
Transparente a muy ligeramente opaca, incolora a solución amarilla pálida en 50 mg/ml en 0,5 M HCL.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00006034
Clave InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2637
Índice Merck 14,2795
Información de solubilidad Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
Nombre IUPAC 6-amino-1H-pirimidin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%