Learn More
Citosina-5,6-d2, TRC
Código de producto. 30351462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351462 1 mg 1 miligramo
30348996 2 mg -
30355237 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9989511MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106391-24-6
Fórmula molecular C4 2H2 H3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 113.11
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone-4,5-d2, 6-amino- (9CI), Cytosine-d2, Cytosine-5,6-D2, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one-5,6-d2
Nombre IUPAC 4-amino-5,6-dideuterio-1H-pirimidina-2-una
SMILES [2H]C1=C([2H])C(=NC(=O)N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine-5,6-D2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i1D,2D
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0558