Learn More
CytoScint ES, MP Biomedicals™
Código de producto. 15712252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
4 x 3,79 l (1 galón)
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
3.79 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15712252 4 x 3,79 l (1 galón) 15.14 litro
15702252 1 gal 3.79 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15712252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0188245304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00€
    668.85€ / 15.14 litros
    Ahorro 34.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Cócteles de centelleo líquido; CytoScint ES; MP biomédica; 4 x 1 galón; Biodegradable
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquid Scintillation Cocktails
Cantidad 4 x 3,79 l (1 galón)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CytoScint ES
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylxylethane-PXE,Ethoxylated Nonylphenol, alkyl ethoxylate phosphate ester,alkyl phenol ethoxya