Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora tri-gas Cytoperm™ 2, 220 l, acero inoxidable electropulido
Código de producto. 10331002 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Control de oxígeno:
Del 3 al 90%
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Control de oxígeno Tamaño de la unidad
10331002 Del 3 al 90% 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10331002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51011660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80085.00€
    73711.93€ / paquete de 1
    Ahorro 6373.07€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-06-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor TC; intervalo O2 (concentración de oxígeno): De 3 a 90 %; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
Manipule muestras sensibles o infecciosas fácilmente mientras mejora la seguridad y se protege de la contaminación con la incubadora a gas de CO2 Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2.
Características principales:
  • Cytoperm 2 controla la temperatura, el contenido de CO2 y los niveles de humedad relativa
  • Práctica desinfección con aire caliente a 180°C sin necesidad de desmontar racores ni sensores.
  • Depósito de agua externo; no hay agua expuesta en el interior, lo que contrarresta el riesgo de contaminación.
  • Sistema de calefacción por camisa de aire que mantiene una temperatura constante y estable en todas las superficies internas.
  • Las seis puertas de vidrio herméticas e individuales minimizan los cambios de atmósfera durante la apertura, rebajan de forma significativa el tiempo de recuperación y reducen el riesgo de contaminación.
  • La exclusiva barrera pirolítica antigérmenes esteriliza el agua de humidificación externa antes de su introducción en la cámara de cultivo.
  • Control y visualización completos de humedad.
  • Supervisión constante de parámetros ambientales.
  • Sensor de CO2 de conductividad térmica (CT) que garantiza excelentes niveles de estabilidad y fiabilidad a largo plazo
Compatible con:
  • Bastidor de soporte, altura 300 mm (50031348)
  • Bastidor de soporte, altura 780mm (50029597)
  • Rack para apilar dos unidades (50053628)
  • Estante adicional de acero inoxidable y anchura media, incluidos dos soportes de estante (50029943)
  • Monitor de cilindros de gas con señal sonora, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • Regulador de presión de cilindro de CO2 (03429937)
  • Regulador de presión de cilindro de N2 (03429942)
  • Regulador de presión de cilindro de O2 (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,7 pies cúb.
Salidas de datos RS232
Descripción Incubadora única tri-gas de 220 l, de 3 a 90 %
Capacidad (métrico) 220 l
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Intervalo de concentración de O2 Del 3 al 90%
Control de oxígeno Del 3 al 90%
Humedad relativa 90 %, controlable
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubador de CO2
Fuente de humedad Depósito de humedad exterior
Dimensiones interiores (F x An x Al) 26,3 x 23,1 x 23 pulg (66,9 x 60,7 x 58,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33,7 x 36,2 x 30,5 pulg (58,5 x 60,7 x 66,9 cm)
Peso (imperial) 235 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V