Learn More
BTX™ Cubeta de electroporación CytoGo™ sometida a pruebas de carga microbiana
Descripción
Con las cubetas de electroporación trazables BTX Cuvettes Plus CytoGo, podrá impulsar la investigación, el desarrollo y la producción terapéuticos con total confianza, garantizando la uniformidad, el cumplimiento normativo y la reproducibilidad en cada etapa.
- Disponibles en formatos de separación de 1 mm, 2 mm y 4 mm para permitir condiciones de electroporación controladas y reproducibles en una amplia gama de tipos de células relevantes para la terapia celular
- Diseñadas para soportar intensidades de campo eléctrico de hasta 25 kV/cm
- Cada cubeta es estéril, de un solo uso y ha sido sometida a pruebas de citotoxinas y endotoxinas
- Un código QR en cada cubeta permite la trazabilidad de cada experimento de electroporación
Disponibles en paquetes de 50 unidades, las cubetas Cuvettes Plus CytoGo ofrecen una trazabilidad completa de las materias primas, los lotes de fabricación y esterilización, y se someten a pruebas para garantizar bajos niveles de citotoxicidad y endotoxinas, lo que permite una ampliación fiable desde el desarrollo hasta la producción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Sterile |
| Tipo | Electroporation Cuvette |
| Desechables | Single-use |
| Capacidad (métrico) | 20 to 90 μL |
| Material | Polycarbonate, Polished Aluminum |
| Cantidad | 50 Pk. |
| Anchura de la separación (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Electroporator |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |