Learn More
Citocalasina H (>90%), TRC
Código de producto. 30359152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359152 1 mg 1 miligramo
30360524 5 mg 5 miligramos
30358396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9987151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53760-19-3
Fórmula molecular C30 H39 N O5
Peso molecular (g/mol) 493.63
Sinónimo Cytochalasin O, Kodocytochalasin 1, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7E,10S,12R,13E,15R,15aR)-15-(acetyloxy)-2,3,3a,4,5,6,6a,9,10,11,12,15-dodecahydro-6,12-dihydroxy-4,10,12-trimethyl-5-methylene-3-(phenylmethyl)-1H-cycloundec[d]isoindol-1-one
Nombre IUPAC [(3E,9E)-16-bencilo-5,12-dihidroxi-5,7,14-trimetil-13-metilideno-18-oxo-17-azatriciclo[9.7.0.01,15]octadeca-3,9-dien-2-ilo acetato
SMILES C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23[C@H](OC(=O)C)\C=C\[C@](C)(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin H
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H39NO5/c1-18-10-9-13-23-27(33)20(3)19(2)26-24(16-22-11-7-6-8-12-22)31-28(34)30(23,26)25(36-21(4)32)14-15-29(5,35)17-18/h6-9,11-15,18-19,23-27,33,35H,3,10,16-17H2,1-2,4-5H3,(H,31,34)/b13-9+,15-14+/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,27+,29-,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.2828