Learn More
Citocalasina D, 98,2 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482162 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
11482162 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11482162 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215077101
CAS 22144-77-0
Fórmula molecular C30H37NO6
Peso molecular (g/mol) 507.627
Clave InChI SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Sinónimo cytochalasin d
PubChem CID 131668624
SMILES CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin D
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.982
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.6
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytochalasin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300+H310+H330-Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.