Learn More
Invitrogen™ Cytochalasin D
Código de producto. 10707683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10707683 1 mg 1 PCS
1 options
Código de producto. 10707683 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PHZ1063
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La Citocalasina D es una toxina fúngica permeable a las células que se une al extremo dentado de los filamentos de actina, lo que inhibe tanto la asociación como la disociación de las subunidades.
La Citocalasina D es una toxina fúngica permeable a las células que se une al extremo dentado de los filamentos de actina, lo que inhibe tanto la asociación como la disociación de las subunidades. Este compuesto causa la disrupción de los filamentos de actina y la inhibición de la polimerización de actina.
Formato/formulación: Liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C).
ID de gen (Entrez) 60
Condiciones de envío Hielo seco
Inhibición o diana específica Actina
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Citocalasina D
Propiedades del inhibidor Productos químicos
Peso molecular 507.6
Inhibidores Inhibidor citoesquelético
Formulario Maciza
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CYTOCHALASIN D INHIBITOR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.