Learn More
Citocalasina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cytochalasin B |
| CAS | 14930-96-2 |
| Fórmula molecular | C29H35N05 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (7S,13E,16R,20R,21E)-7,20-Dihydroxy-16-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13,21-triene-1,23-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O |
| Nombre IUPAC | (1S,4E,6R,10R,12E,14S,15S,17S,18S,19S)-19-bencil-6,15-dihidroxi-10,17-dimetil-16-metilideno-2-oxa-20-azatriciclo[12.7.0.01,18]henicosa-4,12-dieno-3,21-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 477.6 |