Learn More
Citocalasina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466849 10 mg 10 miligramos
15456849 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65342.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.56€
    385.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 101.91€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un agente que altera la actina
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La citocalasina B se utiliza para caracterizar algunas de las propiedades de polimerización de la actina, así como en los estudios sobre citoquinesis. Sonda para los dos sistemas de transporte de hexosa en mioblastos L6 de rata. También induce la fragmentación del ADN, inhibe la división celular y altera muchos procesos celulares. Inhibe el transporte de la glucosa.
Solubilidad
Fácilmente soluble en DMF, DMSO o etanol a temperatura ambiente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14930-96-2
Fórmula molecular C29H37NO5
Peso molecular (g/mol) 479.62
Número MDL MFCD00077704
Clave InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
Nombre IUPAC 16-bencil-5,13-dihidroxi-9,15-dimetil-14-metilideno-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxaciclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-diona
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin B
Punto de fusión 218°C to 221°C
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 10 mg
Número UN UN1544
Beilstein 1096207
Índice Merck 14,2790
Información de solubilidad Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.61
Forma física Polvo